Anti-VPS13B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB25503EA 518 EUR InStock
ABNOPAB25503
Anti-VPS13B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of VPS13B.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: VPS13B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité