Anti-SHROOM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB25666EA 518 EUR InStock
ABNOPAB25666
Anti-SHROOM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SHROOM3.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SHROOM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité