Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LH2]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11362EA 518 EUR InStock
ABNOMAB11362
Anti-CK10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LH2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against KRT10.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.5-1 ?g/million cells; Immunofluorescence: 0.5-1 ?g/ml; Immunohistochemistry: 0.5-1 ?g/ml for 30 min at RT; Immunoprecipitation: 0.5-1 ?g/500 ?g protein lysate; Western Blot: 0.25-0.5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: CK10
Clonality: Monoclonal
Clone: LH2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité