Anti-FKBP4 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: Hi52C]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11382EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11382
Anti-FKBP4 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: Hi52C]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of FKBP4.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunohistochemistry: 1:250; Immunoprecipitation: 5 ?g with 10-20 ?l Protein A beads
Type: Primary
Antigen: FKBP4
Clonality: Monoclonal
Clone: Hi52C
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Hamster, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité