Anti-AMACR Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13H4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11353EA 518 EUR InStock
ABNOMAB11353
Anti-AMACR Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13H4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant AMACR.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:100-1:200 for 30 min at RT; Western Blot: 1:100-1:200 for 2 hours at RT)
Type: Primary
Antigen: AMACR
Clonality: Monoclonal
Clone: 13H4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité