Anti-MDC1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: P2B11]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11470EA 643 EUR InStock
ABNOMAB11470
Anti-MDC1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: P2B11]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant partial Mdc1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: MDC1
Clonality: Monoclonal
Clone: P2B11
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Chimpanzee, Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité