Anti-DUX4 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: P2B1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11452EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11452
Anti-DUX4 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: P2B1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant partial DUX4.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: DUX4
Clonality: Monoclonal
Clone: P2B1
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité