Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FKBP4 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: Hi52C]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11384EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11384
Anti-FKBP4 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: Hi52C]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of FKBP4.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunohistochemistry: 1:250; Immunoprecipitation: 5 ?g with 10-20 ?l Protein A beads

Type: Primary
Antigen: FKBP4
Clonality: Monoclonal
Clone: Hi52C
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Hamster, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité