Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK-1]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11302EA 518 EUR InStock
ABNOMAB11302
Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK-1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against CD57 (B3GAT1).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 50 ?l/10^6 cells; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1:250-1:500

Type: Primary
Antigen: B3GAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: NK-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité