Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: BRD469]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11482EA 518 EUR InStock
ABNOMAB11482
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: BRD469]
Anticorps
mouse monoclonal antibody raised against BrdU.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.5-1 ?g/million cells; Immunofluorescence: 0.5-1 ?g/ml; Immunohistochemistry: 0.5-1 ?g/ml for 30 min at RT)
Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Monoclonal
Clone: BRD469
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité