Anti-PGR Mouse Monoclonal Antibody [clone: PR501]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11328EA 518 EUR InStock
ABNOMAB11328
Anti-PGR Mouse Monoclonal Antibody [clone: PR501]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant PGR.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-1.0?g/ml for 2 hours at Room Temp)
Type: Primary
Antigen: PGR
Clonality: Monoclonal
Clone: PR501
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité