Anti-DMPO Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: N1664A]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11436EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11436
Anti-DMPO Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: N1664A]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against DMPO.
Recommended Dilutions: ELISA: 1-10 ?g/ml; Immunocytochemistry: 10 ?g/ml; Immunoprecipitation: 25 ?g
Type: Primary
Antigen: DMPO
Clonality: Monoclonal
Clone: N1664A
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité