Anti-IL17A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G5]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00003605-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00003605-M01
Anti-IL17A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant IL17A.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: IL17A
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité