Anti-OPA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A20]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00004976-M02EA 394 EUR InStock
ABNOH00004976-M02
Anti-OPA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A20]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant OPA1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: OPA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 8A20
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité