Anti-RCVRN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H5]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00005957-M16CEA 394 EUR InStock
ABNOH00005957-M16C
Anti-RCVRN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RCVRN.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: RCVRN
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité