Anti-COL19A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00001310-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00001310-M01
Anti-COL19A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant COL19A1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: COL19A1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité