Anti-SLC9A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E10]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00285195-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00285195-M01
Anti-SLC9A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SLC9A9.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SLC9A9
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité