Anti-CNTLN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A10]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00054875-M03EA 394 EUR InStock
ABNOH00054875-M03
Anti-CNTLN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CNTLN.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CNTLN
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité