Anti-CERS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00010715-M04EA 394 EUR InStock
ABNOH00010715-M04
Anti-CERS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant LASS1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CERS1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité