Anti-DSN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28597EA 518 EUR InStock
ABNOPAB28597
Anti-DSN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant DSN1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1:250; Immunofluorescence: 1-4 ?g/ml; Immunohistochemistry: 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: DSN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité