Anti-GRIN1 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: S308-48]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11726EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11726
Anti-GRIN1 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: S308-48]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial synthetic protein of Grin1.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 0.1-1 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: GRIN1
Clonality: Monoclonal
Clone: S308-48
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité