Anti-SCNN1G Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28813EA 772 EUR InStock
ABNOPAB28813
Anti-SCNN1G Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant Rat Scnn1g.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence Immunohistochemistry Western Blot: 1:1000
Type:
Antigen: SCNN1G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité