Anti-SLC14A2 Rabbit Polyclonal Antibody (ATTO 488)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28822EA 772 EUR InStock
ABNOPAB28822
Anti-SLC14A2 Rabbit Polyclonal Antibody (ATTO 488)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant Rat Slc14a2.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence Western Blot: 1:1000
Type:
Antigen: SLC14A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ATTO 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité