Anti-OBSCN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C20]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00084033-M02AEA 394 EUR InStock
ABNOH00084033-M02A
Anti-OBSCN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C20]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant OBSCN.
Type: Primary
Antigen: OBSCN
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C20
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité