Anti-TXNDC5 Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 390) [clone: 2E7/7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11783EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11783
Anti-TXNDC5 Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 390) [clone: 2E7/7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of TXNDC5.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:200
Type: Primary
Antigen: TXNDC5
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E7/7
Conjugation: ATTO 390
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité