Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28925EA 643 EUR InStock
ABNOPAB28925
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody against amyloid fibrils and fibrillar oligomers.
Recommended Dilutions: Dot Blot: 1:1000
Type:
Antigen: APP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité