Anti-HSP90AB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28959EA 643 EUR InStock
ABNOPAB28959
Anti-HSP90AB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Hsp90b1.
Recommended Dilutions: Immunocytochemistry Immunohistochemistry Immunoprecipitation: 1:80; Western Blot: 1:1000
Type:
Antigen: HSP90AB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité