Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP90AB1 Rabbit Polyclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))

Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28961EA 643 EUR InStock
ABNOPAB28961
Anti-HSP90AB1 Rabbit Polyclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Hsp90b1.

Recommended Dilutions: Immunocytochemistry Immunohistochemistry Immunoprecipitation: 1:80; Western Blot: 1:1000

Type:
Antigen: HSP90AB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité