Anti-SOD2 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28992EA 772 EUR InStock
ABNOPAB28992
Anti-SOD2 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against Recombinant of Sod2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5 ?g/ml
Type:
Antigen: SOD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité