Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM132]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12111EA 518 EUR InStock
ABNOMAB12111
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM132]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against MUC1.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 0.5-1 ?g/ml; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM132
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité