Anti-RAB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29000EA 518 EUR InStock
ABNOPAB29000
Anti-RAB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RAB5A.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: RAB5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité