Anti-SLC12A1 Rabbit Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29052EA 772 EUR InStock
ABNOPAB29052
Anti-SLC12A1 Rabbit Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Slc12a1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type:
Antigen: SLC12A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité