Anti-ACTA1 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29054EA 399 EUR InStock
ABNOPAB29054
Anti-ACTA1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against purified Rabbit Actin.
Recommended Dilutions: Immunocytochemistry Western Blot: 1:2500-1:5000
Type: Primary
Antigen: ACTA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité