Anti-NES Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29079EA 772 EUR InStock
ABNOPAB29079
Anti-NES Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against recombinant Mouse Nes.
Recommended Dilutions: Immunocytochemistry: 1:10000-1:20000; Immunohistochemistry: 1:10000-1:20000; Western Blot: 1:20000-1:50000
Type: Primary
Antigen: NES
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité