Anti-NEFH Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29081EA 518 EUR InStock
ABNOPAB29081
Anti-NEFH Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against recombinant Bovine NEFH.
Recommended Dilutions: Immunocytochemistry: 1:2000-1:5000; Immunohistochemistry: 1:2000-1:5000; Western Blot: 1:5000-1:10000
Type: Primary
Antigen: NEFH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité