Anti-SYT1 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29091EA 772 EUR InStock
ABNOPAB29091
Anti-SYT1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against recombinant Human SYT1.
Recommended Dilutions: Immunocytochemistry: 1:1000-1:2000; Immunohistochemistry: 1:1000-1:2000; Western Blot: 1:2000-1:5000
Type: Primary
Antigen: SYT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité