Anti-IgG Chicken Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29101EA 262 EUR InStock
ABNOPAB29101
Anti-IgG Chicken Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against Goat IgG. The antibody is conjugated with HRP.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:5000
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité