Anti-GST Chicken Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29119EA 399 EUR InStock
ABNOPAB29119
Anti-GST Chicken Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against Glutahtione-S-Trasferase (GST).
Recommended Dilutions: ELISA: 1:7500; Western Blot: 1:500
Type:
Antigen: GST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité