Anti-BSA Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29123EA 399 EUR InStock
ABNOPAB29123
Anti-BSA Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against native BSA.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:200-1:500 for capture; 1:1000-1:20000 for primary antibody)
Type: Primary
Antigen: BSA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité