Anti-Clostridium difficile Toxin A Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29152EA 518 EUR InStock
ABNOPAB29152
Anti-Clostridium difficile Toxin A Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against Clostridium difficile Toxin A.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:4000
Type: Primary
Antigen: Clostridium difficile Toxin A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité