Anti-Clostridium difficile Toxin B Chicken Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Abnova
PAB29155
ABNOPAB29155EA 643 EUR InStock
ABNOPAB29155
Anti-Clostridium difficile Toxin B Chicken Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against Clostridium difficile Toxin B.
Type:
Antigen: Clostridium difficile Toxin B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité