Anti-HBA1 Chicken Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29177EA 399 EUR InStock
ABNOPAB29177
Anti-HBA1 Chicken Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against native Human Hemoglobin with Biotin conjugation.
Type:
Antigen: HBA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité