Anti-SLC5A5 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: FP5]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11510EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11510
Anti-SLC5A5 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: FP5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant of SLC5A5.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence Immunohistochemistry Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SLC5A5
Clonality: Monoclonal
Clone: FP5
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité