Anti-TP53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM589]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12059EA 518 EUR InStock
ABNOMAB12059
Anti-TP53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM589]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant TP53.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 0.5-1 ?g/ml; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TP53
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM589
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité