Anti-SLC17A7 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: S28-9]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11528EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11528
Anti-SLC17A7 Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: S28-9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant of Slc17a7.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SLC17A7
Clonality: Monoclonal
Clone: S28-9
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité