Anti-SLC17A6 Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 488) [clone: S29-29]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11532EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11532
Anti-SLC17A6 Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 488) [clone: S29-29]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant of Slc17a6.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SLC17A6
Clonality: Monoclonal
Clone: S29-29
Conjugation: ATTO 488
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité