Anti-CACNA1G Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 594) [clone: S178A-9]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11552EA 772 EUR InStock
ABNOMAB11552
Anti-CACNA1G Mouse Monoclonal Antibody (ATTO 594) [clone: S178A-9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant of Cacna1g.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: CACNA1G
Clonality: Monoclonal
Clone: S178A-9
Conjugation: ATTO 594
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité