Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRIS-3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12133EA 518 EUR InStock
ABNOMAB12133
Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRIS-3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human ITGAL.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry Immunohistochemistry: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ITGAL
Clonality: Monoclonal
Clone: CRIS-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité