Anti-GSTT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S1]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00002952-M01AEA 394 EUR InStock
ABNOH00002952-M01A
Anti-GSTT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant GSTT1.
Type: Primary
Antigen: GSTT1
Clonality: Monoclonal
Clone: S1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité