Anti-FBXO10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28695EA 518 EUR InStock
ABNOPAB28695
Anti-FBXO10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant FBXO10.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:20-1:50
Type: Primary
Antigen: FBXO10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité